missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FOXD4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17141494 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17141494 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17141494 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5113634

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MNSARAGHLR STPPPSPLSS DQDEVEIDVL AEEEDGDQTE EEDDEEESHK For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Mouse: 100%; Rat: 77%.

This gene encodes a member of the forkhead/winged helix-box (FOX) family of transcription factors. FOX transcription factors play critical roles in the regulation of multiple processes including metabolism, cell proliferation and gene expression during ontogenesis. Mutations in this gene are associated with a complex phenotype consisting of dilated cardiomyopathy, obsessive-compulsive disorders, and suicidality.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXD4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FOXD4
N.º de referencia del gen Q60688
Alias de gen Fkh2; Fkhl9; forkhead box D4; forkhead box protein D4; forkhead homolog 2; forkhead, Drosophila, homolog-like 9; forkhead-related activator 5; forkhead-related protein FKHL9; Forkhead-related transcription factor 5; Foxd4; FOXD4A; Freac5; FREAC-5; hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 6; HFH-6; myeloid factor-alpha; Transcription factor FKH-2
Símbolos de los genes FOXD4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal region of mouse Foxd4 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14237
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.