Learn More
Cole Parmer Micrómetro digital Fowler
Código de producto. 11795449 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
micrómetro
Código de producto.
11795449 micrómetro
1 options
Código de producto. 11795449 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 9723161
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El micrómetro digital Fowler cuenta con un trinquete y un bloqueo de dedal.
  • Proporciona lecturas instantáneas de 0,00127 mm (0,00005 pulg.) en la pantalla LCD de 6 dígitos.
  • Preajuste de cero
  • Retención
  • Función relativa/absoluta
  • Encendido y apagado automático
  • Yunques con punta de carburo
  • Incluye batería de 1,5 V, caja de almacenamiento integrada y llave para calibración.
  • Intervalo de 0 a 25 mm
Especificaciones
Tipo de producto Ruler