Learn More
Brannan Reloj y temporizador de cuatro vías
Código de producto. 17767349
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 h 99 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
17767349 99 h 99 min cada uno
1 options
Código de producto. 17767349 Proveedor Brannan N.º de proveedor 28/220/0
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Cuatro temporizadores en una unidad compacta con reloj 12/24
  • Contador de tiempo de 99 horas y 99 minutos
  • Cuente hacia arriba y hacia abajo
  • El contador continúa automáticamente contando cuando se alcanza el tiempo de cuenta atrás
  • Pantalla grande de fácil lectura
  • Completo con gancho para colgar, respaldo magnético y soporte
  • Batería e instrucciones incluidas
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador y reloj de 4 modos
Intervalo de tiempo 99 h 99 min
Alarms Sonoro
Exactitud ±30 segundos/mes
Resolución Segundos
Pantalla LCD
Incrementos Segundos
Batería, tipo AAA
Color Blanco
Peso (imperial) 0,23 lb
Peso (métrico) 102,5 g