Descripción
- Extensor de potencia eléctrica para conectar equipos e instrumentos
- Configuración eléctrica de América del Norte
- Añade cuatro receptáculos eléctricos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Regleta de alimentación europea |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos eléctricos |
| Tensión | 250 V |
| Amperaje | 2 A |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporcionar tomas eléctricas para conectar instrumentos y equipos |
| Incluye | 4 tomas eléctricas |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Peso (métrico) | 0,5 kg |