Learn More
Fosthietan, TRC
Código de producto. 30133737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133737 250 mg 250 miligramos
18012040 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF730000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21548-32-3
Fórmula molecular C6 H12 N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 241.27
Sinónimo Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic methylene P,P-diethyl ester (8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithietan-2-ylidene-, diethyl ester (9CI), 1,3-Dithietane, phosphoramidic acid deriv., AC 64475, CL 64475, Fosthietan, Geofos, Nematak
Nombre IUPAC N-dietoxifosforil-1,3-ditietan-2-imina
SMILES CCOP(=O)(OCC)N=C1SCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosthietan
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12NO3PS2/c1-3-9-11(8,10-4-2)7-6-12-5-13-6/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.9996