Learn More
Fosthiazate, TRC
Código de producto. 30041073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041073 50 mg 50 miligramos
30040715 1 g 1 g
30004295 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF74580050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98886-44-3
Fórmula molecular C9 H18 N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 283.35
Sinónimo Phosphonothioic acid, (2-oxo-3-thiazolidinyl)-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester (9CI), Fosthiazate, IKI 1145, Nemathorin, S-sec-Butyl O-ethyl (2-oxo-3-thiazolidinyl)phosphonothioate, S-sec-Butyl O-ethyl (2-oxo-3-thiazolidinyl)phosphonothiolate
Nombre IUPAC 3-[butan-2-ilsulfanil(etoxi)fosforilo]-1,3-tiazolidina-2-ona
SMILES CCOP(=O)(SC(C)CC)N1CCSC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosthiazate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18NO3PS2/c1-4-8(3)16-14(12,13-5-2)10-6-7-15-9(10)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0466
Porcentaje de pureza >95%