Learn More
Fostemsavir Tris, MedChemExpress
Código de producto. 16449107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16449107 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16449107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15440B
MedChemExpress Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fostemsavir Tris
CAS 864953-39-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37N8O11P
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS-663068 Tris
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (177.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (141.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)C(C3=CN(COP(O)(O)=O)C4=C3C(OC)=CN=C4N5N=C(C)N=C5)=O.OCC(CO)(N)CO
Peso molecular (g/mol) 704.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 704.62
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus