Learn More
Fostemsavir, MedChemExpress
Código de producto. 16439107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16439107 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16439107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15440A
MedChemExpress Fostemsavir (BMS-663068) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir (BMS-663068) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Fostemsavir (BMS-663068) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir (BMS-663068) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fostemsavir
CAS 864953-29-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26N7O8P
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS-663068
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.38 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (34.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)C(C3=CN(COP(O)(O)=O)C4=C3C(OC)=CN=C4N5N=C(C)N=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 583.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.49
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus