Learn More
Fostamatinib, TRC
Código de producto. 30396610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396610 2.5 mg
30391331 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1123602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 901119-35-5
Fórmula molecular C23H26FN6O9P
Peso molecular (g/mol) 580.47
Sinónimo R 788, 6-[[5-Fluoro-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]-2,2-dimethyl-4-[(phosphonooxy)methyl]-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
SMILES COc1cc(Nc2ncc(F)c(Nc3ccc4OC(C)(C)C(=O)N(COP(=O)(O)O)c4n3)n2)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fostamatinib
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26FN6O9P/c1-23(2)21(31)30(11-38-40(32,33)34)20-14(39-23)6-7-17(28-20)27-19-13(24)10-25-22(29-19)26-12-8-15(35-3)18(37-5)16(9-12)36-4/h6-10H,11H2,1-5H3,(H2,32,33,34)(H2,25,26,27,28,29)