Learn More
Fostamatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16466086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466086 100 mg 100 miligramos
16465508 10 mg 10 miligramos
16421687 50 mg 50 miligramos
16408227 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16466086
Marca: Medchem Express HY13038A
MedChemExpress Fostamatinib (R788) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Fostamatinib (R788) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fostamatinib
CAS 901119-35-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26FN6O9P
Cantidad 100 mg
Sinónimo R788
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (107.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O)(O)=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 580.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.46
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation