Learn More
Fostamatinib Disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16498217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498217 5 mg 5 miligramos
16456086 100 mg 100 miligramos
16455508 10 mg 10 miligramos
16411687 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13038
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Fostamatinib Disodium (R788 Disodium) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Fostamatinib Disodium (R788 Disodium) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fostamatinib Disodium
CAS 1025687-58-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24FN6Na2O9P
Cantidad 5 mg
Sinónimo R788(Disodium)
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 624.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.42
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation