Learn More
Fostamatinib disodium hexahydrate, MedChemExpress
Descripción
Fostamatinib (R788) disodium hexahydrate is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fostamatinib disodium hexahydrate |
| CAS | 914295-16-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H36FN6Na2O15P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | R788 disodium hexahydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.81 mg/mL (43.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (2.73 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC.O.O.O.O.O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 732.51 |
| Mostrar más |