Learn More
Fosphenytoin disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16484617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484617 50 mg 50 miligramos
16493806 25 mg 25 miligramos
16441128 5 mg 5 miligramos
16428796 100 mg 100 miligramos
16428718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1657A
MedChemExpress Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosphenytoin disodium
CAS 92134-98-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13N2Na2O6P
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (246.16 mM)
SMILES O=C1N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 406.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.24
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation