Learn More
Fosnetupitant, TRC
Código de producto. 30412570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412570 50 mg
30420671 100 mg
30419521 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83173050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1703748-89-3
Fórmula molecular C31H35F6N4O5P
Peso molecular (g/mol) 688.6
Sinónimo 07PNET, {4-[5-{2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl}methyl hydrogen phosphate
Nombre IUPAC [4-[5-[[2-[3,5-bis(trifluorometil)fenilo]-2-metilpropanoil]-metilamino]-4-(2-metilfenil)piridina-2-il]-1-metilpiperazina-1-ium-1-il]metilhidrógeno fosfato
SMILES CN(C(=O)C(C)(C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cnc(cc2c3ccccc3C)N4CC[N+](C)(COP(=O)(O)[O-])CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosnetupitant
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H35F6N4O5P/c1-20-8-6-7-9-24(20)25-17-27(40-10-12-41(5,13-11-40)19-46-47(43,44)45)38-18-26(25)39(4)28(42)29(2,3)21-14-22(30(32,33)34)16-23(15-21)31(35,36)37/h6-9,14-18H,10-13,19H2,1-5H3,(H-,43,44,45)
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.2249