Learn More
Fosmidomicina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30006535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006535 100 mg 100 miligramos
30005182 5 mg 5 miligramos
30006070 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006535 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF728500100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66508-37-0
Fórmula molecular C3 H6 O4 P . Na
Peso molecular (g/mol) 160.04
Sinónimo Phosphonic acid, P-[3-(formylhydroxyamino)propyl]-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [3-(formylhydroxyamino)propyl]-, monosodium salt (9CI), Antibiotic FR 31564, FR 31564, Fosmidomycin, Fosmidomycin sodium, P-[3-(Formylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt, [3-(Formylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; hidroxi-[(2S,3R)-3-metiloxiran-2-il]fosfinato
SMILES [Na+].C[C@H]1O[C@H]1P(=O)(O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Fosmidomycin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O4P.Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9901
Porcentaje de pureza >95%