Learn More
Fosmidomicina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30005182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005182 5 mg 5 miligramos
30006070 10 mg 10 miligramos
30006535 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7285005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66508-37-0
Fórmula molecular C3 H6 O4 P . Na
Peso molecular (g/mol) 160.04
Sinónimo Phosphonic acid, P-[3-(formylhydroxyamino)propyl]-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [3-(formylhydroxyamino)propyl]-, monosodium salt (9CI), Antibiotic FR 31564, FR 31564, Fosmidomycin, Fosmidomycin sodium, P-[3-(Formylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt, [3-(Formylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; hidroxi-[(2S,3R)-3-metiloxiran-2-il]fosfinato
SMILES [Na+].C[C@H]1O[C@H]1P(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosmidomycin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O4P.Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9901
Porcentaje de pureza >95%