Learn More
Fosmidomycin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16417437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16417437 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16417437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112853
MedChemExpress Fosmidomycin sodium salt is a phosphonic acid antibiotic and a antimalarial drug, which is active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Fosmidomycin sodium salt is a phosphonic acid antibiotic and a antimalarial drug, which is active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosmidomycin sodium salt
Forma física Solid
CAS 66508-37-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NNaO5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo FR-31564
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (121.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OP(CCCN(C=O)O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 205.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.08