Learn More
Fosinoprilat, TRC
Código de producto. 30138363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138363 50 mg 50 miligramos
18090740 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF72781550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95399-71-6
Fórmula molecular C23 H34 N O5 P
Peso molecular (g/mol) 435.4935
Sinónimo (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, trans-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline
Nombre IUPAC (2S,4S)-4-ciclohexil-1-[2-[hidroxi(4-fenilbutil)fosforil]acetil] pirrolidina-2-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)CP(=O)(O)CCCCc2ccccc2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34NO5P/c25-22(17-30(28,29)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)24-16-20(15-21(24)23(26)27)19-12-5-2-6-13-19/h1,3-4,9-10,19-21H,2,5-8,11-17H2,(H,26,27)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.217