Learn More
Fosinoprilato acil-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosinoprilat Acyl-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 113411-09-9 |
| Fórmula molecular | C29H42NO11P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | trans-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline beta-D-Glucopyranuronosyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H42NO11P/c31-22(17-42(38,39)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)30-16-20(19-12-5-2-6-13-19)15-21(30)28(37)41-29-25(34)23(32)24(33)26(40-29)27(35)36/h1,3-4,9-10,19-21,23-26,29,32-34H,2,5-8,11-17H2,(H,35,36)(H,38,39)/t20-,21+,23+,24+,25-,26+,29+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)[C@@H]2C[C@H](CN2C(=O)CP(=O)(O)CCCCc3ccccc3)C4CCCCC4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,4S)-4-ciclohexil-1-[2-[hidroxi(4-fenilbutil)fosforil]acetil]pirrolidin-2-carbonil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 611.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 611.2495 |