Learn More
Fosinopril USP Compuesto relacionado H, Mikromol™
Descripción
Fosinopril USP Compuesto relacionado H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-phenylbutyl phosphonic acid |
| CAS | 46348-61-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-phenylbutyl phosphonic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 O3 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, P-(4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, Phosphonic acid, (4-phenylbutyl)- (9CI), 4-Phenylbutylphosphonic acid, Fosinopril Related Compound H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13) |
| SMILES | OP(=O)(O)CCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fenilbutilfosfónico |
| Mostrar más |