Learn More
Fosinopril USP Compuesto relacionado H, Mikromol™
Código de producto. 30050830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050830 100 mg 100 miligramos
30051598 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050830 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0645.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fosinopril USP Compuesto relacionado H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-phenylbutyl phosphonic acid
CAS 46348-61-2
Nombres de analitos o componentes 4-phenylbutyl phosphonic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 O3 P
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, P-(4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, Phosphonic acid, (4-phenylbutyl)- (9CI), 4-Phenylbutylphosphonic acid, Fosinopril Related Compound H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13)
SMILES OP(=O)(O)CCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 4-fenilbutilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 214.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0759 g/mol