Learn More
Sal Sódica de Fosinopril, TRC
Código de producto. 30135751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135751 100 mg 100 miligramos
30133142 25 mg 25 miligramos
30011348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF727800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88889-14-9
Fórmula molecular C30 H45 N O7 P . Na
Peso molecular (g/mol) 585.64
Sinónimo (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, [1[S*(R*)],2alpha,4beta]-4-Cyclohexyl-1-[[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, Acecor, Eosinopril, Fosinopril sodium, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
Nombre IUPAC sodio; (2S,4S)-4-ciclohexil-1-[2-[[(1S)-2-metil-1-propanoiloxipropoxi]-(4-fenilbutil)fosforil]acetil]pirrolidina-2-carboxilato
SMILES [Na+].CCC(=O)O[C@@H](O[P@](=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)N2C[C@@H](C[C@H]2C(=O)[O-])C3CCCCC3)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosinopril sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39-;/m1./s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.2831