Learn More
Fosinopril sódico, Mikromol™
Descripción
Fosinopril sódico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosinopril sodium |
| CAS | 88889-14-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Fosinopril sodium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C30 H45 N O7 P . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, [1[S*(R*)],2alpha,4beta]-4-Cyclohexyl-1-[[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, Acecor, Eosinopril, Fosinopril sodium, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30-,39-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCC(=O)O[C@H](O[P@](=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)N2C[C@@H](C[C@H]2C(=O)[O-])C3CCCCC3)C(C)C |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,4S)-4-ciclohexil-1-[2-[[(1R)-2-metil-1-propanoiloxipropoxi]-(4-fenilbutil)fosforil]acetil]pirrolidin-2-carboxilato |
| Mostrar más |