Learn More
Fosinopril sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16474347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474347 50 mg 50 miligramos
16448276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0382
MedChemExpress Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosinopril sodium
Forma física Solid
CAS 88889-14-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H45NNaO7P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo SQ28555
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (56.91 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (28.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (2.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@H]1N(C(C[P@@](CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@H](OC(CC)=O)C(C)C)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1
Peso molecular (g/mol) 585.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.64
Porcentaje de pureza 98.02%