Learn More
Fosfructose trisodium, MedChemExpress
Código de producto. 16485066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16485066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16485066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106950A
MedChemExpress Fosfructose trisodium (Diphosphofructose trisodium;Esafosfan trisodium;FDP trisodium) is a cytoprotective natural sugar phosphate for the potential treatment of cardiovascular ischemia, sickle cell anemia and asthma. It acts by stimulating anaerobic glycolysis which generates adenosine triphosphate under ischemic conditions.
Fosfructose trisodium (Diphosphofructose trisodium
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfructose trisodium
Forma física Solid
CAS 38099-82-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11Na3O12P2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Diphosphofructose trisodiumEsafosfan trisodiumFDP trisodium
Información de solubilidad H2O : 150 mg/mL (369.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C(COP(O)(O[Na])=O)=O)[C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O
Peso molecular (g/mol) 406.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.06
Porcentaje de pureza 99.0%