Learn More
Fosfomicina trometamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosfomycin trometamol |
| CAS | 78964-85-9 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N O3 . C3 H7 O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Fosfomycin trometamol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrogen (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate, Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)(O)O.NC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; ácido [(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 259.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0821 |