Learn More
Fosfomicina feniletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosfomycin (R)-1-Phenethylamine Salt |
| CAS | 25383-07-7 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N . C3 H7 O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with (αR)-α-methylbenzenemethanamine (1:1), Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, cis-(-)-, compd. with (+)-α-methylbenzylamine (1:1) (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, (2R-cis)-, compd. w |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N.C3H7O4P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t7-;2-,3+/m10/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)c1ccccc1.C[C@@H]2O[C@@H]2P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido [(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]fosfónico;(1R)-1-feniletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.239 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.097 |