Learn More
Fosfomicina feniletilamina, TRC
Código de producto. 30398454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398454 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30398454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7275105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfomycin (R)-1-Phenethylamine Salt
CAS 25383-07-7
Fórmula molecular C8 H11 N . C3 H7 O4 P
Cantidad 5 g
Sinónimo Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with (αR)-α-methylbenzenemethanamine (1:1), Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, cis-(-)-, compd. with (+)-α-methylbenzylamine (1:1) (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, (2R-cis)-, compd. w
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.C3H7O4P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t7-;2-,3+/m10/s1
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1.C[C@@H]2O[C@@H]2P(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido [(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]fosfónico;(1R)-1-feniletanamina
Peso molecular (g/mol) 259.239
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.097