Learn More
Fosfomicina feniletilamina, TRC
Código de producto. 30403313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403313 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30403313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF727510500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfomycin (R)-1-Phenethylamine Salt
CAS 25383-07-7
Fórmula molecular C8 H11 N . C3 H7 O4 P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with (αR)-α-methylbenzenemethanamine (1:1), Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, cis-(-)-, compd. with (+)-α-methylbenzylamine (1:1) (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, (2R-cis)-, compd. w
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.C3H7O4P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t7-;2-,3+/m10/s1
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1.C[C@@H]2O[C@@H]2P(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido [(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]fosfónico;(1R)-1-feniletanamina
Peso molecular (g/mol) 259.239
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.097