Learn More
Fosfomicina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30011296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011296 10 g 10 g
30007277 1 g 1 g
17964255 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF72750010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26016-99-9
Fórmula molecular C3 H5 O4 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 182.02
Sinónimo Fosfomycin sodium, Disodium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]-dioxido-oxo-λ^{5}-fosfano
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfomycin Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9721
Porcentaje de pureza >95%