Learn More
Fosfomicina Calcio, TRC
Código de producto. 30011906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011906 1 g 1 g
30008731 100 mg 100 miligramos
30004695 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7275081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26016-98-8
Fórmula molecular C3 H5 O4 P . Ca
Peso molecular (g/mol) 176.12
Sinónimo Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, calcium salt (1:1), (1R,2S)-(-)- (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, calcium salt (1:1), (2R-cis)-, Phosphonic acid, [(2R,3S)-3-methyloxiranyl]-, calcium salt (1:1) (9CI), Calcium fosfomycin, Calcium phosphomycin, Calcium phosphonomycin, Fosfomycin calcium, Fosfomycin calcium salt, Fosfomycin calcium salt (1:1), Fosmicin, Levo-phosphonomycin calcium salt, Phosphonomycin calcium salt
Nombre IUPAC calcio; [(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]-dioxido-oxo-λ^{5}-fosfano
SMILES [Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfomycin calcium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O4P.Ca/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+2/p-2/t2-,3+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9551
Porcentaje de pureza >95%