Learn More
Fosfomicina cálcica monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17934396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17934396 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17934396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3457.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fosfomicina cálcica monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfomycin Calcium Monohydrate
CAS 26469-67-0
Nombres de analitos o componentes Fosfomycin Calcium Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H5 O4 P . Ca . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fosfomycin calcium, Calcium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O4P.Ca.H2O/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
SMILES O.[Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC calcio;[(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]-dióxido-oxo-λ ^{5}-fosfano;hidrato
Peso molecular (g/mol) 194.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9657 g/mol