Learn More
Fosfomicina cálcica monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30462222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462222 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462222 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3457.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfomycin Calcium Monohydrate
CAS 26469-67-0
Nombres de analitos o componentes Fosfomycin Calcium Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H5 O4 P . Ca . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fosfomycin calcium, Calcium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O4P.Ca.H2O/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.[Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC calcio;[(2R,3S)-3-metiloxiran-2-il]-dióxido-oxo-λ ^{5}-fosfano;hidrato
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 194.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9657 g/mol