Learn More
Fosfomycin calcium, MedChemExpress
Descripción
Fosfomycin (MK-0955) calcium is a blood-brain barrier penetrating, broad-spectrum antibiotic by irreversibly inhibiting an early stage in cell wall synthesis. Fosfomycin calcium shows both in vivo and in vitro activity against a wide range of bacteria, including multidrug-resistant (MDR), extensively drug-resistant (XDR), and pan-drug-resistant (PDR) bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosfomycin calcium |
| Forma física | Powder |
| CAS | 26016-98-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C3H5CaO4P |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | MK-0955 calcium |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (283.90 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mostrar más |