Learn More
Fosfluconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16489666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489666 50 mg 50 miligramos
16482626 25 mg 25 miligramos
16474406 100 mg 100 miligramos
16423118 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100666
MedChemExpress Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.
Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfluconazole
Forma física Powder
CAS 194798-83-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13F2N6O4P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC=C(C(CN2N=CN=C2)(OP(O)(O)=O)CN3N=CN=C3)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 386.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.25
Porcentaje de pureza 98.0%