Learn More
Sal tetrasódica de fosfestrol, TRC
Código de producto. 30396600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30396600 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF727550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfestrol Tetrasodium
CAS 4719-75-9
Fórmula molecular C18 H18 O8 P2 . 4 Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo Fosfestrol Tetrasodium Salt, Phenol, 4-[(1E)-1-ethyl-2-[4-(phosphonooxy)phenyl]-1-buten-1-yl]-, 1-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:4), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, bis(dihydrogen phosphate), tetrasodium salt, (E)- (8CI), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, diphosphate tetras
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O8P2.4Na/c1-3-17(13-5-9-15(10-6-13)25-27(19,20)21)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)26-28(22,23)24;;;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;/q;4*+1/p-4/b18-17+;;;;
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC\C(=C(\CC)/c1ccc(OP(=O)([O-])[O-])cc1)\c2ccc(OP(=O)([O-])[O-])cc2
Nombre IUPAC fosfato de tetrasodio;[4-[(E)-4-(4-fosfonatooxifenil)hex-3-en-3-il]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 516.237
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.007