Learn More
Sal tetrasódica de fosfestrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosfestrol Tetrasodium |
| CAS | 4719-75-9 |
| Fórmula molecular | C18 H18 O8 P2 . 4 Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fosfestrol Tetrasodium Salt, Phenol, 4-[(1E)-1-ethyl-2-[4-(phosphonooxy)phenyl]-1-buten-1-yl]-, 1-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:4), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, bis(dihydrogen phosphate), tetrasodium salt, (E)- (8CI), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, diphosphate tetras |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O8P2.4Na/c1-3-17(13-5-9-15(10-6-13)25-27(19,20)21)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)26-28(22,23)24;;;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;/q;4*+1/p-4/b18-17+;;;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC\C(=C(\CC)/c1ccc(OP(=O)([O-])[O-])cc1)\c2ccc(OP(=O)([O-])[O-])cc2 |
| Nombre IUPAC | fosfato de tetrasodio;[4-[(E)-4-(4-fosfonatooxifenil)hex-3-en-3-il]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 516.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.007 |