Learn More
Fosetyl Aluminum (grado técnico), TRC
Código de producto. 30135831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135831 100 mg 100 miligramos
30135532 1 g 1 g
17973965 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF727450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39148-24-8
Fórmula molecular 3 C2 H6 O3 P . Al
Peso molecular (g/mol) 354.1
Sinónimo Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminum salt (9CI), Aliette, Aliette 80WG, Aliette Flash, Aliette WDG, Aliette WP, Alliete, Aluminum tris(O-ethylphosphonate), Aluminum tris(ethyl phosphite), Chipco Aliette Signature, Chipco Signature, EXP 1659, Efal, Efal 50, Efosite Al, Ephal, Fosethyl Al, Fosetyl Al, Fosetyl aluminum, LS 74-783, Phosethyl Al, Signature 80 WDG, Sinophos, Yilinlu, Fosetyl Aluminium Salt, Fosetyl Aluminium
Nombre IUPAC aluminio; Etoxifosfinato
SMILES [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosetyl-aluminium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.9979