Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosetil-Al
Código de producto. 17201196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201196 25 g 25 g
17211196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17201196 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39148-24-8 | C6H15AlO9P3, C6H18AlO9P3 | 351.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39148-24-8
Fórmula molecular C6H18AlO9P3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosetil-Al
Cantidad 25 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: 120 g/l (20 °C). Otras solubilidades: prácticamente insoluble en acetonitrilo, propileno, glicol
Punto de fusión >300,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 354,11
Clave InChI OIPMQULDKWSNGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al+3].CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O
Nombre IUPAC aluminium(3+) tris((phosphooxy)ethane)
Peso molecular (g/mol) 351.08