Learn More
Fosetil-aluminio 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311327 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311327 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13940000WA100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosetyl-aluminium
CAS 39148-24-8
Nombres de analitos o componentes Fosetyl-aluminium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 3 C2 H6 O3 P . Al
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
SMILES [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Nombre IUPAC etoxifosfinato de aluminio
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 354.1
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 353,9979 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.