Learn More
Foscarnet Sódico Hexahidrato, TRC
Código de producto. 17950735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17950735 5 g 5 g
17923245 100 mg 100 miligramos
17942295 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17950735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7274005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34156-56-4
Fórmula molecular C O5 P . 3 Na . 6 H2 O
Peso molecular (g/mol) 300.04
Sinónimo Foscarnet sodium hexahydrate, Trisodium phosphonatoformate hexahydrate, Phosphinecarboxylic acid, 1,1-dihydroxy-, 1-oxide, sodium salt, hydrate (1:3:6), Formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate (8CI), Phosphinecarboxylic acid, dihydroxy-, oxide, trisodium salt, hexahydrate (9CI), Trisodium phosphonoformate hexahydrate
Nombre IUPAC trisodio;fosfonatoformiato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Foscarnet sodium hexahydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.981