Learn More
Fosbretabulin disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16473367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473367 50 mg 50 miligramos
16467348 10 mg 10 miligramos
16429837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17449
MedChemExpress Fosbretabulin disodium (CA 4DP) is a tubulin destabilizing agent. Fosbretabulin disodium is the Combretastatin A4 prodrug that selectively targets endothelial cells, induces regression of nascent tumour neovessels, reduces tumour blood flow and causes central tumour necrosis.
Fosbretabulin disodium (CA 4DP) is a tubulin destabilizing agent. Fosbretabulin disodium is the Combretastatin A4 prodrug that selectively targets endothelial cells, induces regression of nascent tumour neovessels, reduces tumour blood flow and causes central tumour necrosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosbretabulin disodium
CAS 168555-66-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19Na2O8P
Cantidad 50 mg
Sinónimo CA 4DP CA 4P Combretastatin A4 disodium phosphate
Información de solubilidad H2O : 4.5 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMF : 1 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C\C2=CC=C(OC)C(OP(O[Na])(O[Na])=O)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 440.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.29
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death