Learn More
Éster de Dibenzil Fosaprepitant, TRC
Código de producto. 30136482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136482 100 mg 100 miligramos
30134260 50 mg 50 miligramos
30011210 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF727385100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265121-01-5
Fórmula molecular C37H34F7N4O6P
Peso molecular (g/mol) 794.65
Sinónimo [3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-2,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-phosphonic Acid bis(Phenylmethyl) Ester, Dibenzyl Fosaprepitant;
Nombre IUPAC dibenzil (3-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-bis(trifluorometilfenil)etoxi)-3-(4-fluorofenil)morfolino)metil)5-oxo-2,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol 1-il)fosfonato
SMILES O=C1N=C(CN2[C@@H](C3=CC=C(F)C=C3)[C@@H](O[C@@H](C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)C)OCC2)NN1P(OCC5=CC=CC=C5)(OCC6=CC=CC=C6)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosaprepitant Dibenzyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H34F7N4O6P/c1-24(28-18-29(36(39,40)41)20-30(19-28)37(42,43)44)54-34-33(27-12-14-31(38)15-13-27)47(16-17-51-34)21-32-45-35(49)48(46-32)55(50,52-22-25-8-4-2-5-9-25)53-23-26-10-6-3-7-11-26/h2-15,18-20,24,33-34H,16-17,21-23H2,1H3,(H,45,46,49)/t24-,33+,34-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.21