Learn More
Fosaprepitant-d4 Dimeglumina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosaprepitant-d4 Dimeglumine |
| Fórmula molecular | C37H52D4F7N6O16P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl-d4)-4-morpholinyl]methyl]-2,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phosphonate 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, MK 0517-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)40-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)33(6-7-39-20)11-18-31-21(35)34(32-18)41(36,37)38;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H,31,32,35)(H2,36,37,38);2*4-13H,2-3H2,1H3/t12?,19-,20+;2*4-,5+,6+,7+/m000/s1/i2D,3D,4D,5D;; |
| SMILES | FC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1[C@H](N(CC2=NN(P(O)(O)=O)C(N2)=O)CCO3)[C@H]3O[C@H](C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentaol hemi((3-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)etoxi)-3-(4-fluorofenil-2,3,5,6-d4)morfolino)metil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)fosfonato) |
| Peso molecular (g/mol) | 1008.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1008.36 |