Learn More
Fosamprenavir, MedChemExpress
Código de producto. 16480678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480678 5 mg 5 miligramos
16421989 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78726
MedChemExpress Fosamprenavir (Amprenavir phosphate;GW 433908) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Fosamprenavir (Amprenavir phosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosamprenavir
CAS 226700-79-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36N3O9PS
Cantidad 5 mg
Sinónimo Amprenavir phosphate GW 433908
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.76 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP(O)(O)=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 585.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.61
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus