Learn More
Sal de calcio de fosamprenavir, TRC
Código de producto. 30390741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390741 10 mg
30402071 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF72725010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226700-81-8
Fórmula molecular C25 H34 N3 O9 P S . Ca
Peso molecular (g/mol) 623.67
Sinónimo Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)-2-(phosphonooxy)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, calcium salt (1:1), Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)-2-(phosphonooxy)propyl]-, C-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl] ester, calcium salt (1:1) (9CI), Fosamprenavir calcium, GW 433908G, Lexiva, GW 433908G, fosamprenavir calcium pentahydrate
Nombre IUPAC calcio; [(2R,3S)-1-[(4-aminofenil)sulfonilo-(2-metilpropil)amino]-3-[[(3S)-oxoxolán-3-il]oxicarbonilamino]-4-fenilbutan-2-il] fosfato
SMILES [Ca+2].CC(C)CN(C[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosamprenavir calcium salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.1379