Learn More
Fosamprenavir Calcium Salt, MedChemExpress
Código de producto. 16499827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499827 5 mg 5 miligramos
16457338 10 mg 10 miligramos
16441679 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17431
MedChemExpress Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosamprenavir Calcium Salt
CAS 226700-81-8
Color off White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34CaN3O9PS
Cantidad 5 mg
Sinónimo GW433908G
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.40 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP([O-])([O-])=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 623.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.67
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus