Learn More
Poulten & Graf GmbH Dispensador FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF
Descripción
- Sin resorte metálico
- El líquido dosificador no se contamina
- Conforme a la norma EN ISO 8655-5
- Fabricado con PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Tipo | Dispensador para la parte superior de los frascos |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |