Learn More
Poulten & Graf GmbH Jeringa de vidrio y metal FORTUNA™ OPTIMA™ con punta Luer
Description
- Con punta Luer
- Con pistón de acero
- Intercambiable
- Solo para uso técnico
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Neutral Glass, Vidrio neutro (cuerpo), Latón niquelado (punta), Acero (émbolo) |
| Color | Transparente |
| Descripción | Jeringa de vidrio y metal con punta Luer |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa de vidrio y metal |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduaciones | Ámbar |
| Temperatura máxima | 134 °C |
| Modelo | Jeringa de vidrio y metal |
| Show More |