Learn More
Poulten & Graf GmbH Jeringa de vidrio y metal FORTUNA™ OPTIMA™ con punta Luer
Código de producto. 10311032
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10311032 5 ml cada uno
10126260 30 ml cada uno
10321032 2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10311032 Proveedor Poulten & Graf GmbH N.º de proveedor 7 20233
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La jeringa de vidrio y metal FORTUNA™ OPTIMA™ GmbH Poulten & Graf con punta Luer se utiliza para medir y dispensar líquidos.
  • Con punta Luer
  • Con pistón de acero
  • Intercambiable
  • Solo para uso técnico
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Neutral Glass, Vidrio neutro (cuerpo), Latón niquelado (punta), Acero (émbolo)
Color Transparente
Descripción Jeringa de vidrio y metal con punta Luer
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa de vidrio y metal
Desechables Reutilizables
Graduaciones Ámbar
Modelo Jeringa de vidrio y metal
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo de conexión Punta Luer
Graduated Sí